Merck
17-10034
ChIPAb+ EED - przeciwciało i zestaw primerów zweryfikowane pod kątem ChIP
from rabbit
Synonim(y):
EED, białko polikombinowe EED, białko WD wiążące się z ogonami cytoplazmatycznymi integryny 1, WAIT-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
canine, mouse, human
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
20
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
clone
polyclonal
species reactivity
canine, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
opossum, dog, chicken, bovine, rat
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... EED(8726)
General description
Wszystkie przeciwciała ChIPAb+ są indywidualnie walidowane pod kątem wytrącania chromatyny, w każdej partii, za każdym razem. Każdy zestaw przeciwciał ChIPAb+ zawiera startery kontrolne (testowane co partię za pomocą qPCR) w celu biologicznej walidacji wyników IP w kontekście specyficznym dla locus. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów ChIP przy użyciu naszego przeciwciała w kontekście chromatyny. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne, aby zapewnić specyficzność reakcji ChIP.
Zestaw ChIPAb+ EED zawiera przeciwciało EED dla białka polikombinowego, przeciwciało kontroli ujemnej (oczyszczone mysie IgG) oraz startery qPCR, które amplifikują region 138 bp przed ludzkim genem HoxA2. Przeciwciała EED i przeciwciała kontroli negatywnej są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z EED.
~62-70 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 429-441
Syntetyczny peptyd odpowiadający a.a. 429-441 ludzkiego EED, sprzężony z KLH.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Reprezentatywne dane partii.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek Ntera2 (3 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 1 µg normalnej króliczej IgG lub przeciwciała Anti-EED i zestawu Magna ChIP A Kit (nr kat. 17-610).
Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z EED została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów promotora GAPDH (negatywnych) i HoxA2 (pozytywnych) (patrz rysunki). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna A ChIP (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Lizaty z lizatu komórek Jurkat rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na PVDF i sondowano anty-EED. Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała drugorzędowego przeciw królikowi sprzężonego z HRP i detekcji chemiluminescencji (patrz rysunki).
Zestaw ChIPAb+ EED -ChIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje EED, Mr 62-70 kDa.
Physical form
Anty-EED (królicze poliklonalne IgG). Jedna fiolka zawierająca 50 μg przeciwciała oczyszczonego metodą powinowactwa w 50 μl 0,1 M Tris-Glicyny (pH7,4) 150 mM NaCl, zawierającego 0,05% azydku. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalne królicze IgG. 1 fiolka zawierająca 125 μg oczyszczonej króliczej IgG w 125 μl buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, HoxA2 upstream. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla regionu promotora ludzkiego HoxA2. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: AGG AAA GAT TTT GGT TGG GAA G
REV: AAA AAG AGG GAA AGG GAC AGA C
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Zawiera królicze przeciwciało IgG kontroli ujemnej i startery specyficzne dla ludzkiego regionu HoxA2.
Chromatin Immunoprecipitation:
Sonicated chromatin prepared from Ntera2 cells (3 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 2 µg of either a normal rabbit IgG or Anti-EED antibody and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of EED associated DNA fragments was verified by qPCR using Control Primers (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2