Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Ge in H2O
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Application
- Środowiskowy monitoring metali ciężkich: Standardy ICP germanu odgrywają kluczową rolę we wstępnym badaniu przesiewowym gleb pod kątem naturalnej radioaktywności i zawartości metali (loidów), szczególnie w pobliżu zlikwidowanych zakładów przemysłowych. To zastosowanie podkreśla znaczenie standardów germanu o wysokiej czystości w badaniach zdrowia środowiskowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczności i zgodności z przepisami (Huang et al., 2022).
- Poprawa metod analizy jodu: Wiarygodność oficjalnej metody AOAC 2012.15 dla jodu, która często wykorzystuje german jako wzorzec wewnętrzny w analizach ICP-MS, podkreśla rolę normy w zwiększaniu dokładności metodologicznej w zastosowaniach biofarmaceutycznych. Poprawa ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych (Hieda et al., 2022).
- Postępy w fotochemicznym wytwarzaniu oparów: Badania nad synergicznymi efektami jonów kobaltu/chlorku i interfejsów powietrze-ciecz w generowaniu wodorków germanu pokazują zastosowanie standardu ICP germanu w opracowywaniu nowych technik analitycznych. Metoda ta zapewnia bardziej wydajne i czułe podejście do analizy metali śladowych w złożonych matrycach (Yu et al., 2022).
- Kwantyfikacja litu w surowicy: Wzorce germanu ICP mają kluczowe znaczenie w standardowej metodzie dodawania do ilościowego oznaczania litu w surowicy za pomocą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną. Technika ta jest niezbędna w biochemii klinicznej do monitorowania terapeutycznych poziomów litu, wykazując rolę standardu w diagnostyce klinicznej (Fan et al., 2022).
- Analiza wody w środowisku: Specjacja germanu w wodzie środowiskowej przy użyciu generowania wodorków i ICP-MS/MS wskazuje na użyteczność wzorców germanu ICP w nauce o środowisku. Metoda ta pomaga w dokładnym i czułym określaniu poziomów germanu, co jest niezbędne do oceny zanieczyszczenia i jego wpływu na środowisko (Garcia-Figueroa et al., 2021).
Analysis Note
1000 mg/l Ge in water, prepared with high-purity (NH4)2GeF6 and water
Other Notes
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?