Przejdź do zawartości
1.67730
Czujnik ciągłego poziomu rozpuszczalników organicznych w beczkach ze stali nierdzewnej o pojemności 30 l
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
12352203
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
no temp limit
General description
Technologia ciągłego czujnika poziomu z zatwierdzeniem ATEX zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność w codziennej pracy. Wyświetlacz graficzny zawsze pokazuje dokładny poziom rozpuszczalnika wewnątrz pojemnika. Dzięki regulowanemu alarmowi, indywidualne zarządzanie, pomiar i kontrola dostarczania i usuwania rozpuszczalnika są teraz dostępne i zautomatyzowane, np. poprzez widoczne alarmy kontrolne lub automatyczne sterowanie przyrządami HPCL.
W zestawie adapter gwintowany G2, rurka zanurzeniowa, wyświetlacz graficzny i kable (długość: 5 m)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)