Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106227
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
2D bar code, ready-to-use
packaging
pkg of (20 Plates per box)
D
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
application(s)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
(Yeasts and Molds)
General description
Sabouraud Dextrose Agar + LT - ICR to selektywne podłoże do oznaczania całkowitej liczby drożdży i pleśni. Płytki osadu są używane do aktywnego lub pasywnego monitorowania powietrza, a także do pobierania odcisków palców personelu. Podłoże Sabouraud Dextrose Medium zawiera strawione tkanki zwierzęce (peptony), które stanowią pożywne źródło aminokwasów i związków azotowych dla wzrostu grzybów i drożdży. Dekstroza jest dodawana jako źródło energii i węgla, a niskie pH sprzyja wzrostowi grzybów. Ponadto lecytyna i polisorbat 80 (Tween®) są neutralizatorami inaktywującymi pozostałości środków dezynfekujących.
Application
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) to selektywne podłoże do hodowli i izolacji drożdży i pleśni. Podłoże jest wykorzystywane do monitorowania środowiska poprzez określanie liczby drożdży i pleśni w powietrzu za pomocą aktywnego lub pasywnego monitorowania powietrza, a także odcisków palców personelu.
Packaging
1665090020-CN: 20 płytek w pudełku
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar dekstrozowy Sabourauda
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2