Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106217
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
2D bar code, ready-to-use
packaging
pkg of (20/120 plates per box)
D
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
application(s)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Tryptic Soy Agar + LTHTh - Płytka osadu ICR jest przeznaczona do oznaczania całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych w pomieszczeniach czystych i izolatorach. Płytki osadu są używane do monitorowania powietrza i personelu. Tryptyczny agar sojowy jest złożonym podłożem do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Formuła pożywki Soybean Casein-Digest zawiera kombinację kazeiny i peptonów sojowych dostarczających azot organiczny, w szczególności aminokwasy i peptydy o dłuższych łańcuchach. Pożywka jest uzupełniona lecytyną, polisorbatem 80 (Tween®), histydyną, tiosiarczanem sodu i pirogronianem w celu inaktywacji potencjalnych pozostałości środków dezynfekujących. .
Application
Tryptic Soy Agar (TSA, Soybean Casein Digest Agar) to złożone podłoże do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Pożywka ta znajduje zastosowanie w monitorowaniu środowiska poprzez określanie całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych w izolatorach i pomieszczeniach czystych.
Packaging
1665070020-CN: 20 płytek w pudełku
1665070120-CN: 120 płytek w pudełku
1665070120-CN: 120 płytek w pudełku
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?