Przejdź do zawartości
16-310
Przeciwciało anty-nitrotyrozyna sprzężone z kulką magnetyczną
from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
immunoprecipitation (IP): suitable
Application:
IP
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
Nitrotyrozyna została zidentyfikowana jako wskaźnik uszkodzenia komórek i stanu zapalnego, a także produkcji NO. Uważa się, że pomiar stężenia nitrotyrozyny będzie służył jako marker uszkodzeń spowodowanych przez NO w komórce. Poprzednie badania wykazały, że nitrotyrozyna występuje między innymi w stanach zapalnych, takich jak blaszki miażdżycowe i reumatoidalne zapalenie stawów.
Różne
Immunogen
Azotowany KLH
Application
Anti-Nitrotyrosine Magnetic Bead Conjugate Antibody to przeciwciało przeciwko nitrotyrozynie do stosowania w IP.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
General Post-translation Modification
Physical form
20% zawiesiny; 1x PBS, 0,05% sodu na bok.
Wystarcza na 10 IP.
Format: Oczyszczony
Immunoaffinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Lizat całych komórek A431 stymulowany 10 mM nadtlenoazotynem (5 minut).
Evaluated by immunoprecipitation on A431 whole cell lysate stimulated with 10 mM Peroxynitrite (5 minutes).
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)