Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2460,00 zł
Nazwa produktu
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) LiChroCART™ 125-3, suitable for HPLC
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Superspher®
feature
endcapped
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 3 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- Oznaczanie retinolu i estrów retinylu w ludzkim osoczu: Kolumna LiChroCART 125-3 z końcówką Superspher 100 RP-18 (4 mikrometry) została wykorzystana do uzyskania precyzyjnego rozdziału w analizie osocza, wykazując swoją skuteczność w badaniach klinicznych (Hartmann et al., 2001).
- Oznaczanie blokera podjednostki NR2B receptora NMDA w próbkach biologicznych: W badaniu tym wykorzystano kolumnę do czułego wykrywania leków neurologicznych u różnych gatunków, podkreślając wszechstronność kolumny w badaniach farmakologicznych (Wyss et al., 2000).
- Enancjoselektywna analiza glukuronidacji ketoprofenu: Podkreślając zastosowanie kolumny w badaniach metabolizmu leków chiralnych, badania te koncentrowały się na farmakokinetyce ketoprofenu, niesteroidowego leku przeciwzapalnego (Chakir et al., 1994).
- Kwantyfikacja glutationu w hodowanych komórkach: Kolumna ułatwiła szybkie i dokładne pomiary glutationu, krytycznego przeciwutleniacza, usprawniając badania nad zdrowiem komórkowym i stresem oksydacyjnym (Leroy et al., 1993).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase |
| particle size 4 μm | particle size 4 μm | particle size 4 μm | particle size 5 μm |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| product line Superspher® | product line Superspher® | product line Superspher® | product line LiChrospher® |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) LiChroCART™ 125-3