Przejdź do
1.51000
Chiradex® HR (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5910,00 zł
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 100,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
Cyclodextrin bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
5910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CHIRADEX HR LICHROCART 250-4 WKŁAD HPLC, ChiraDex®
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L45
product line
ChiraDex®
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
ChiraDex®
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
Cyclodextrin bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
3-7.5
separation technique
chiral
storage temp.
no temp limit
General description
ChiraDex®
ChiraDex może być stosowany do rozdzielania enancjomerów wielu różnych związków. ChiraDex jest oparty na beta-cyklodekstrynie połączonej kowalencyjnie z kulistymi cząsteczkami krzemionki i dobrze nadaje się do chiralnego rozdzielania węglowodorów, steroidów, estrów fenylowych, amin aromatycznych, heterocykli z pierścieniem 5-członowym do 7-członowego. Prosto skomponowane RP-eleuenty mogą być stosowane w większości separacji. Sorbent jest pakowany we wkład LiChroCART 250-4 HPLC. Podłączenie do systemu HPLC odbywa się za pomocą uchwytu kartridża manu-CART NT (1.51486).
Analysis Note
Pressure: ≤ 240 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-nitroaniline): ≥ 37000
Symmetry (2-nitroaniline): 0.9 - 1.4
Capacity factor (2-nitroaniline): 1.0 - 2.0
Legal Information
CHIRADEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.513331.50117-M1.50742
separation technique
chiral
separation technique
chiral
separation technique
chiral
separation technique
reversed phase
matrix active group
Cyclodextrin bonding phase
matrix active group
Cyclodextrin bonding phase
matrix active group
Cyclodextrin bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
10 μm
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
agency
suitable for USP L45
agency
suitable for USP L45
agency
suitable for USP L45
agency
suitable for USP L7