Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART™ 25-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
11.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
2.5 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® RP-select B to wszechstronny, tradycyjnie produkowany nośnik w postaci sferycznego żelu krzemionkowego o właściwościach fazy odwróconej i hydrofobowości fazy C-8. Nośnik ten bardzo dobrze nadaje się do separacji związków zasadowych, ale nadal ma dobre właściwości do oznaczania związków obojętnych i kwaśnych. Sorbent ten jest pakowany we wstępny wkład LiChroCART 25-4 HPLC, do stosowania w połączeniu z wkładami LiChroCART HPLC, wypełnionymi LiChrospher RP-select B (5µm lub 10µm). Połączenie jest realizowane za pomocą zestawu łączącego LiChroCART (1.50082).
Wkład HPLC
Analysis Note
Pressure: ≤ 8 bar
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 30000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.5
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 2.5 - 3.5
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 30000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.5
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 2.5 - 3.5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART™ 25-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?