Przejdź do
1.50930
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
3640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART 25-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
12.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
2.5 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® RP-8 to niezawodny i wszechstronny, tradycyjnie produkowany nośnik w postaci sferycznego żelu krzemionkowego o właściwościach fazy odwróconej C-8. Doskonale nadaje się do separacji związków obojętnych, kwaśnych i słabo zasadowych. Sorbent ten jest pakowany we wstępny wkład LiChroCART 25-4 HPLC, do stosowania w połączeniu z wkładami LiChroCART HPLC, wypełnionymi LiChrospher Si 60 (5µm lub 10µm). Połączenie jest realizowane za pomocą zestawu łączącego LiChroCART (1.50082).
Wkład HPLC
Analysis Note
Pressure: ≤ 8 bar
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 30000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.5
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≥ 2.5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.506341.509311.50987
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
material
stainless steel column
material
stainless steel column
material
stainless steel column
material
stainless steel column
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase