Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3500,00 zł
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 końcówek RP-18 (10 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
21.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- Integracja ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii w odwróconej fazie w pojedynczych kolumnach pokrytych białkiem do bezpośredniego wstrzykiwania bupiwakainy do ludzkiej surowicy: Badanie to podkreśla zastosowanie kolumny LiChrosorb® RP-8 HPLC w nowatorskiej metodzie integrującej ekstrakcję do fazy stałej z chromatografią w odwróconej fazie. Podejście to znacznie zwiększa wydajność i dokładność analizy bupiwakainy w ludzkiej surowicy, podkreślając użyteczność kolumny w warunkach klinicznych i farmaceutycznych. Badania wykazały wysoką wydajność kolumny w złożonych matrycach próbek, co czyni ją nieocenionym narzędziem dla chemików analitycznych i badaczy zajmujących się monitorowaniem leków i farmakokinetyką (Zarad et al., 2020).
Analysis Note
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.5 - 3.0
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for HPLC | description suitable for HPLC | description suitable for HPLC | description suitable for HPLC |
| particle size 10 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 10 μm |
| matrix active group C18 (RP18), C18 bonding phase | matrix active group C18 (RP18), C18 bonding phase | matrix active group C18 (RP18), C18 bonding phase | matrix active group C18 (RP18), C18 bonding phase |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| product line LiChrospher® | product line LiChrospher® | product line LiChrospher® | product line LiChrospher® |
| agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 100 końcówek RP-18 (10 µm) LiChroCART™ 250-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?