Przejdź do
1.50605
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] wkład do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
3880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-18 z końcówką (5µm) LiChroCART 250-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
21.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC cartridge
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
150604151908150828
description
suitable for HPLC
description
suitable for HPLC
description
suitable for HPLC
description
suitable for HPLC
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
-
L × I.D.
-
L × I.D.
-
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)