Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
Matrix active group:
ZIC-HILIC bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
packaging
pkg of 5 columns
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Capillary LC)
column L × I.D.
1.4 cm × 1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumny SeQuant® ZIC®-HILIC Guard chronią kolumnę przed zanieczyszczeniem. Opakowanie zawiera 5 złączek PEEK Guard. Kolumny 9989 ZIC®-HILIC są przeznaczone do zatrzymywania i rozdzielania wszystkich rodzajów związków polarnych i hydrofilowych oraz do solidnej chromatografii o wysokiej selektywności i powtarzalności.
Analysis Note
visual control (for delivery): passes test
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?