Przejdź do
1.50318
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrosorb"] Kolumna HPLC C8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
3990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) Hibar® 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrosorb®
feature
endcapped: no
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumna HPLC
LiChrosorb® RP-8 to niezawodny nośnik żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie i właściwościach fazy odwróconej. Sorbent ten jest pakowany do kolumny HPLC Hibar 250-4. Do montażu kolumny ochronnej LiChroCART 4-4 należy użyć uchwytu kolumny ochronnej 1.51487.
Analysis Note
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.5 - 3.0
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)