Przejdź do zawartości
1.50234
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 55 mm × 2 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChroCART 55-2, suitable for HPLC
parameter
250 bar pressure
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
5.5 cm × 2 mm
storage temp.
no temp limit
General description
Kaseta HPLC, niestandardowe opakowanie, należy podać materiał opakowania. Podłączenie do systemu HPLC odbywa się za pomocą uchwytu kartridża manu-CART NT (1.50226).
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChroCART 55-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)