Merck
1.50187
LiChroCART 25-4 LiChrospher® RP-18 ADS
for use with LICHROCART 25-4, LiChrospher® RP-18 ADS, MANU-CART
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
compatibility
for use with LICHROCART 25-4, LiChrospher RP-18 ADS, MANU-CART
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® ADS umożliwia w pełni zautomatyzowane, zintegrowane z LC przygotowanie próbek hydrofobowych analitów o niskiej masie cząsteczkowej z nieprzetworzonych próbek, takich jak surowica, mleko, bulion fermentacyjny lub homogenaty spożywcze. Wzbogacanie opiera się na dwóch procesach chromatograficznych: chromatografii w fazie odwróconej i chromatografii wykluczania, ponieważ sorbenty LiChrospher ADS to sferyczne cząstki żelu krzemionkowego (25µm) z modyfikacją DIOL na powierzchni zewnętrznej i modyfikacjami alkilowymi na powierzchni porów wewnętrznych (ID: 6nm). W zależności od hydrofobowości analitu dostępne są trzy rodzaje kolumn wstępnych: C-4, C-8 i C-18.
Zestaw wkładów HPLC, zawiera 1 LiChroCART 25-4 LiChrospher RP-18 ADS 1 manu-CART
Analysis Note
visual control (for delivery): passes test
judgement (performance): passes test
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany