Merck
1.50148
LiChrospher® PAH (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART HPLC guard-cartridge
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
PAH, PAH bonding phase
Pore size:
150 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® PAH LiChroCART 4-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
packaging
10 pak of
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
0.4 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
PAH, PAH bonding phase
particle size
5 μm
pore size
150 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumna ochronna HPLC
LiChrospher® PAH to wysokowydajna i selektywna faza stacjonarna zaprojektowana specjalnie do wysokorozdzielczej separacji 16 PAH (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) zgodnie z EPA 610 i 550, a także benzo(e)pirenu i perylenu. Sorbent ten jest pakowany w kolumny ochronne LiChroCART 4-4 HPLC, do stosowania w połączeniu z wkładami LiChroCART HPLC, wypełnionymi LiChrospher PAH. Połączenie jest realizowane za pomocą uchwytu kartridża manu-CART NT (1.51486).
Analysis Note
Selectivity: passes test
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany