Dokumenty
1.50144
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART® 250-4
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
18.5% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
powierzchnia
500 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
HPLC cartridge
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 140 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 70000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0
Informacje prawne
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany