Przejdź do
14-937-M
ALK2, aktywny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki10 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32160405
2490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Quality Segment
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... ACVR1(90)
General description
45 kDa
Aktywiny są dimerycznymi czynnikami wzrostu i różnicowania, które należą do nadrodziny strukturalnie powiązanych białek sygnalizacyjnych transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta). Aktywiny sygnalizują poprzez heteromeryczny kompleks receptorowych kinaz serynowych, które obejmują co najmniej dwa receptory typu I (I i IB) i dwa receptory typu II (II i IIB). Wszystkie te receptory są białkami transbłonowymi, składającymi się z zewnątrzkomórkowej domeny wiążącej ligand z regionem bogatym w cysteinę, domeny transbłonowej i domeny cytoplazmatycznej o przewidywanej specyficzności serynowo-treoninowej. Receptory typu I są niezbędne do sygnalizacji; a receptory typu II są wymagane do wiązania ligandów i ekspresji receptorów typu I. Receptory typu I i II tworzą stabilny kompleks po związaniu ligandu, co powoduje fosforylację receptorów typu I przez receptory typu II. Gen ten koduje receptor aktywiny A typu I, który sygnalizuje szczególną odpowiedź transkrypcyjną w połączeniu z receptorami aktywiny typu II. Mutacje w tym genie są związane z postępującą fibrodysplazją kostniejącą.
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 10 μg jako katalog # 14-937 i luzem jako katalog # 14-937-K.
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-937M i luzem jako katalog # 14-937-K.
Physical form
Białko w 50 mM Tris/HCl pH7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij-35, 270 mM sacharozy, 1 mM benzamidyny, 0,2 mM PMSF, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Rutynowo oceniane przez fosforylację kazeiny
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)