Przejdź do
14-844-M
Białko PIP5K1α, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant human PIP5K1α, full length. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki17 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3720,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki17 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
15 770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 60 kDa
3720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 60 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PIP5K1A(8394)
General description
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany ludzki PIP5K1α, pełnej długości.
Źródło produktu: Ekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Application
Aktywny, N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany ludzki PIP5K1α, pełnej długości. Do stosowania w testach kinazowych.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PIP5K1α
Target Sub-Family: PIPK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-844M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
10µg enzymu w 50mM Tris/HCl pH8.0, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sacharozy, 0.2mM PMSF, 1mM benzamidyny, 0.1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Routinely evaluated in the PIProfiler.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)