Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 4450,00 zł |
250 μg | Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 33 320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4450,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
shelf life
6 mo.
mol wt
Mw 38 kDa (AMPKγ1), Mw 64 kDa (AMPKα1), Mw 30 kDa (AMPKβ1)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubility
water: soluble
GenBank accession no.
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKAB1(5564)
General description
Źródło produktu: Ekspresja w komórkach E. coli i aktywacja in vivo.
Białko docelowe: AMPK (α1, β1, γ1)
Podrodzina docelowa: CAMK
Rekombinowany, ludzki holoenzym AMPK (α1, β1, γ1), składający się z pełnej długości N-końcowego AMPKα1 znakowanego 6His, pełnej długości nieoznakowanego AMPKβ1 i pełnej długości nieoznakowanego AMPKγ1. Podjednostka katalityczna α AMPK u ssaków jest kodowana przez geny α1 i α2, dwa geny β β1 i β2 oraz trzy geny podjednostki γ γ1, γ2 i γ3.
Application
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Active, recombinant, human AMPK (α1, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα1, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays. | description Active, recombinant, human AMPK (α2, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα2, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays. | description Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human MKK7β1, amino acids 2-end. For use in Kinase Assays. | description Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human CaMK1, amino acids 2-end. For use in Kinase Assays. |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| form liquid | form - | form - | form - |
| mol wt Mw 30 kDa (AMPKβ1), Mw 64 kDa (AMPKα1), Mw 38 kDa (AMPKγ1) | mol wt Mw 30 kDa (AMPKβ1), Mw 38 kDa (AMPKγ1), Mw 63 kDa (AMPKα2) | mol wt Mw 74 kDa | mol wt Mw 68 kDa |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?