Merck
14-820-M
Białko Fms (Y969C), aktywne
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
description
protein target Fms
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... CSF1R(1436)
General description
50,2 kDa
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, ludzki Fms, aminokwasy 538-końcowe zawierające mutację Y969C.
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-820M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Dostępny również w rozmiarze 10 μg (nr kat. 14-820) i luzem (nr kat. 14-820-K).
Physical form
50mM Tris/HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sacharoza, 1mM benzamidyna, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanol. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.