Przejdź do
14-817-M
Met (M1268T) Białko, aktywne, 10 µg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki22 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2000,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki22 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 50.1 kDa
2000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 września 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
human
mol wt
Mw 50.1 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Met M1268T jest mutacją somatyczną, która została zidentyfikowana u pacjentów z brodawkowatym rakiem nerki (HPRC). Badania in vitro wykazały zwiększoną aktywność kinazową tego mutanta.
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki, Met aminokwasów 974-końcowy, zawierający mutację M1268T.
wyrażany przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Application
Aktywny, N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki, Met aminokwasów 974-końcowy, zawierający mutację M1268T. Do stosowania w testach kinazowych.
Biochem/physiol Actions
  • Białko docelowe: Met
  • Podrodzina docelowa: TK
Packaging
Dostępny w rozmiarze 250 μg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-817M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Physical form
Format: Ni2+/NTA-agaroza
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)