Przejdź do
14-816
Met (Y1248D) Białko, aktywne, 10 µg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352202
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
1660,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Quality Segment
description
protein target Met
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... MET(4233)
General description
50,0 kDa
FUNKCJA: SwissProt: P08581 # Receptor dla czynnika wzrostu hepatocytów i czynnika rozproszenia. Posiada aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej.
ROZMIAR: 1390 aminokwasów; 155527 Da
PODZIAŁ: Heterodimer utworzony z łańcucha alfa (50 kDa) i łańcucha beta (145 kDa), które są połączone disiarczkiem. Wiąże PLXNB1 i GRB2. Współdziała z SPSB1, SPSB2 i SPSB4 (przez podobieństwo). Wchodzi w interakcje z INPP5D/SHIP1. Po fosforylacji na Tyr-1356 oddziałuje z INPPL1/SHIP2. Współdziała z RANBP9 i RANBP10.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona; Jednoprzepustowe białko błonowe typu I.
CHOROBA: SwissProt: P08581 # Aktywacja MET po rearanżacji z genem TPR wytwarza onkogenne białko. & Defekty w MET mogą być związane z rakiem żołądka. Defekty w MET są przyczyną raka wątrobowokomórkowego (HCC) [MIM:114550]. Defekty w MET są przyczyną dziedzicznego brodawkowatego raka nerki (HPRC) [MIM:605074]; znanego również jako brodawkowaty rak nerki 2 (RCCP2). HPRC jest formą dziedzicznego raka nerki charakteryzującą się predyspozycją do rozwoju licznych, obustronnych guzów brodawkowatych nerek. Wzór dziedziczenia jest zgodny z autosomalną dominującą transmisją ze zmniejszoną penetracją. & Warianty genetyczne w MET mogą być związane z podatnością na autyzm typu 1B (AUTS1B) [MIM:608636]. Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym charakteryzującym się zaburzeniami języka, percepcji i socjalizacji. Zaburzenie to jest klasycznie definiowane przez triadę ograniczonej lub nieobecnej komunikacji werbalnej, brak wzajemnych interakcji społecznych lub reakcji oraz ograniczone, stereotypowe i zrytualizowane wzorce zainteresowań i zachowań.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P08581 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Zawiera 3 domeny IPT/TIG. Zawiera 1 domenę kinazy białkowej. Zawiera 1 domenę Sema.
Packaging
Dostępny w rozmiarze 250 μg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-816M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c