Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 79.2 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Mutacja V804L została zidentyfikowana u pacjentów z rodzinnym rakiem rdzeniastym tarczycy (FMTC) (Lombardo F. i wsp., (2002), JCEM, 87, 1674-1680; Lesueur F. i wsp., (2005), JCEM, 90, 3454-3457).
N-końcowe, znakowane GST, rekombinowane, ludzkie aminokwasy Ret 658 - koniec zawierające mutację V804L.
Źródło produktu: Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Ret
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-758M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
Glutathione agarose affinity chromatography
50mM Tris-HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sacharoza, 1mM benzamidyna, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanol. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Pobrać niewykorzystany materiał do schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Pobrać niewykorzystany materiał do schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of CHKtide.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?