Merck
14-757
Białko Abl (M351T), aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged recombinant human Abl, residues 27-end containing the M351T mutation. For use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 121 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 121 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Inhibitor kinazy tyrozynowej Abl STI571 jest skuteczną terapią dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie stabilnej. U wielu pacjentów, u których uzyskano odpowiedź na STI571, dochodzi później do nawrotu choroby z powodu reaktywacji aktywności Bcr-Abl. W niektórych przypadkach wydaje się to korelować z obecnością mutacji M351T, która nadaje oporność na wiązanie leku (Shah et al., (2002), Cancer Cell 2, 117-125).
Źródło produktu: N-końcowy rekombinowany ludzki Abl znakowany 6His, reszty 27-końcowe zawierające mutację M351T. Eksprymowany przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Abl
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-757M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
50mM Tris/HCl pH7.5, 150mM NaCl, 270mM sacharoza, 1mM benzamidyna, 0.2mM PMSF, 0.1mM EGTA, 0.1% 2-merkaptoetanol, 0.03% Brij 35. Roztwór zamrożony.
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Pobrać niewykorzystany materiał do schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of Abltide.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c