Przejdź do
14-748-M
Białko Src (T341M), aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length human Src, containing the T341M mutation. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2090,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 61.7 kDa
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 61.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, pełnej długości ludzki Src, zawierający mutację T341M.
Źródło produktu: Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Application
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Src
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-748M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)