Przejdź do
14-720-M
Białko FAK, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human FAK, amino acids 411-686, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki14 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 35.5 kDa
2400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
product line
Upstate®
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol wt
Mw 35.5 kDa
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
accession no.
 (FUNCTION: SwissProt: Q05397 # Non-receptor protein-tyrosine kinase implicated in signaling pathways involved in cell motility, proliferation and apoptosis. Activated by tyrosine-phosphorylation in response to either integrin clustering induced by cell adhesion or antibody cross-linking, or via G-protein coupled receptor (GPCR) occupancy by ligands such as bombesin or lysophosphatidic acid, or via LDL receptor occupancy. Plays a potential role in oncogenic transformations resulting in increased kinase activity. ), NM_005607.3
NCBI accession no.
UniProt accession no.
relevant disease(s)
obesity; metabolic disorders
Gene Information
human ... PTK2(5747)
General description
FAK
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki FAK, aminokwasy 411-686
Biochem/physiol Actions
Protein Target: FAK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of 100μM substrate peptide (EEEEYEEEEEEYYIIEEEEEEYEEEEEEYYEEEEEEKKK)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14583M14692M14617M
description
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human FAK, amino acids 411-686, for use in Kinase Assays.
description
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR4 amino acids 442-755, for use in Kinase Assays.
description
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human DAPK1, amino acids 1-296, for use in Kinase Assays.
description
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770, for use in Kinase Assays.
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
mol wt
Mw 35.5 kDa
mol wt
Mw 36.4 kDa
mol wt
Mw 60.9 kDa
mol wt
Mw 38 kDa
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
UniProt accession no.
Q05397
UniProt accession no.
P22455
UniProt accession no.
P53355
UniProt accession no.
P21802
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)