Merck
14-687-M
Białko p38α/SAPK2a (T106M), aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human, full-length p38α/SAPK2a containing the mutation T106M. Activated using DD-MKK6 & repurified using glutathione-agarose. For use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 67.7 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 67.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
UniProt accession no.
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
N-końcowa, znakowana GST, rekombinowana, ludzka, pełnej długości p38α/SAPK2a zawierająca mutację T106M. Aktywowany przy użyciu DD-MKK6 (14-537) i repurfikowany przy użyciu agarozy glutationowej.
Zawiera mutację gatekeeper T160M w domenie wiążącej ATP. Mutacja ta zwiększa oporność na SB203580 w porównaniu z sekwencją typu dzikiego.
Źródło produktu: Ludzka, pełnej długości p38α/SAPK2a zawierająca mutację T106M. Ekspresja w E. coli.
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (13-104).
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)