Przejdź do zawartości
1.46803
Veg. Pept.Agar z LTHThio cont.-ICR +
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106231
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
USP 1116
Quality Segment
sterility
sterile; irradiated
form
solid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
composition
Vegetable Peptone Agar with neutralizer: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
packaging
triple packed of
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
pH
7.1-7.5
solubility
water: soluble
application(s)
environmental
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
Yeast, bacteria and molds
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)