Przejdź do zawartości
1.46780
Buforowany roztwór NaCl-peptonu
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, Blue screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Bufor peptonowy z chlorkiem sodu, Buforowana sól fizjologiczna Woda peptonowa, Buforowany chlorek sodu Woda peptonowa, Buforowany roztwór peptonu NaCl, Roztwór peptonu NaCl (buforowany)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106229
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass bottle
agency
EP (2.6.13), JP (4.06), USP
description
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 20-25°C and 30-35°C)
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type Blue screw cap with septum and protector, ready-to-use
composition
KH2PO4, 3.6 g , NaCl, 4.3 g , Na2HPO4 x 2 H2O, 7.2 g , Peptone, 1 g
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
color
clear colorless
pH
6.8-7.2
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Buforowany roztwór NaCl-Pepton zawiera niską zawartość peptonu. Bufor fosforanowy i chlorek sodu w roztworze pomagają utrzymać żywotność mikroorganizmów bez wspomagania wzrostu.
Application
Buforowany roztwór NaCl-Pepton jest przeznaczony do badania mikrobiologicznego niesterylnych produktów farmaceutycznych. Dodatkowo, roztwór może być używany do przygotowywania próbek, rozcieńczania i płukania.
Features and Benefits
Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane w celu spełnienia wymagań farmakopei. Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Analysis Note
Wygląd medium jest przejrzysty i bezbarwny.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & Conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buforowany roztwór NaCl-peptonu
wgk
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)