Przejdź do zawartości
14-676-M
Białko NLK, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human NLK, amino acids 121-end, for use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 48.7 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 48.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... NLK(51701)
General description
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki NLK, aminokwasy 121-końcowe
Źródło produktu: ekspresja przez bakulowirusa w komórkach Sf21
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: NLK
Target Sub-Family: CMGC
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
Stabilność przez 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of myelin basic protein (Catalog # 13-104)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)