Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106227
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
polystyrene plate
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
2D bar code, ready-to-use
D
90 mm
application(s)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
compatibility
for use with Air and personnel monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud Dextrose Agar + LTHTh - ICR w 90 mm płytce osiadającej to selektywne podłoże do oznaczania całkowitej liczby drożdży i pleśni w powietrzu poprzez aktywny lub pasywny monitoring powietrza, a także do pobierania odcisków palców personelu. Podłoże Sabouraud Dextrose Medium zawiera strawione tkanki zwierzęce (peptony), które stanowią pożywne źródło aminokwasów i związków azotowych dla wzrostu grzybów i drożdży. Dekstroza jest dodawana jako źródło energii i węgla. Niskie pH sprzyja wzrostowi grzybów, a środek przeciwbakteryjny w podłożu hamuje wzrost flory bakteryjnej. Neutralizatory takie jak lecytyna, polisorbat (Tween®) 80, histydyna i tiosiarczan sodu inaktywują pozostałości środków dezynfekujących. Dodatkowo, płytki ICRplus (plus lub "+") są dostarczane z zamykaną pokrywką dla bezpiecznego transportu po pobraniu próbki bez ryzyka zgubienia pokrywki. Płytki ICR plus nadają się do beztlenowej lub mikroaerofilnej inkubacji płytek poprzez obrócenie pokrywy do pozycji odpowietrzającej
Application
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) to selektywne podłoże do hodowli i izolacji drożdży i pleśni. Pożywka ta znajduje zastosowanie w monitorowaniu środowiska poprzez określanie liczby drożdży i pleśni w powietrzu za pomocą aktywnego lub pasywnego monitorowania powietrza, a także odcisków palców personelu.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?