Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type Blue screw cap with septum and protector, ready-to-use
composition
NaCl, 4.3 g , Peptone, 1 g , Tween®, 5%
packaging
pack of 10 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
20 mL
pH
6.8-7.2
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
components
(Tween® 20, Lecithin)
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Buffered NaCl Peptone Solution with 5% Tween® 80 to bufor o niskiej zawartości peptonu uzupełniony buforem fosforanowym i chlorkiem sodu. Unikalna formuła utrzymuje żywotność badanych mikroorganizmów obecnych w badanych próbkach.
Polysorbate 80 lub Tween® 80, jest skuteczny wobec czwartorzędowych związków amoniowych, amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, benzamidyn, chlorheksydyn, alkoholu benzylowego, karbanilidów, alkoholi dichlorbenzylowych, kwasu benzoesowego, kwasu p-hydroksybenzoesowego i jego estrów, fenoli, alkoholi fenyloetylowych i estrów PHB.
Polysorbate 80 lub Tween® 80, jest skuteczny wobec czwartorzędowych związków amoniowych, amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, benzamidyn, chlorheksydyn, alkoholu benzylowego, karbanilidów, alkoholi dichlorbenzylowych, kwasu benzoesowego, kwasu p-hydroksybenzoesowego i jego estrów, fenoli, alkoholi fenyloetylowych i estrów PHB.
Application
Buforowany roztwór peptonu NaCl z 5% Tween® 80 jest używany do badania mikrobiologicznego niesterylnych próbek. Nadaje się do rozcieńczania, przygotowywania i płukania próbek
Features and Benefits
- Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane w celu spełnienia wymagań farmakopei.
- Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
- Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, zwiększając tym samym dokładność i znacznie zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & Conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buforowany roztwór peptonu NaCl + 5% Tween® 80
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?