Przejdź do
1.46597
Bulion PPLO
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles, selective for mycoplasma
Synonim(y):
Mycoplasma Broth, Organizmy pleuropneumonopodobne (PPLO) Bulion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Usually ships within 10 - 12 weeks
683,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
Bottle capacity:
1000 mL
Bottle filling volume:
500 mL
Feature:
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.6-8.0
683,00 zł
Usually ships within 10 - 12 weeks
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
120 days
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
Beef Heart, Infusion, 6 g , NaCl, 5 g , Peptone, 10 g
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
500 mL
pH
7.6-8.0
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
selective for mycoplasma
General description
PPLO Broth to bogate w składniki odżywcze podłoże do wykrywania mykoplazm. Mykoplazmy są najmniejszymi bakteriami oprócz nanobakterii. Ze względu na brak struktur ściany komórkowej przechodzą przez filtry o wielkości porów 0,2 μm i wykazują dużą wrażliwość na zmiany osmotyczne w ich środowisku. Rosną tlenowo lub w fakultatywnych warunkach beztlenowych.
Podłoże to zawiera wywar z serca wołowego i pepton w celu dostarczenia składników odżywczych wymaganych do wzrostu mykoplazm. Chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną. Ekstrakt drożdżowy dostarcza wielu witamin z grupy B i wspomaga wzrost. Normalna surowica końska stanowi źródło białka. Penicylina i octan talu są dodawane jako inhibitory bakterii. Drożdże i pleśnie są hamowane przez amfoterycynę B zawartą w pożywce.
Application
Bulion PPLO jest używany do wykrywania obecności mykoplazmy w badanych próbkach poprzez bezpośrednią inokulację lub sterylne metody filtracji.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & Conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)