Kluczowe dokumenty
14-657
Sigma-Aldrich
Białko DAPK2, aktywne, 10 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poziom jakości
opis
protein target DAPK2
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... DAPK2(23604)
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: Q9UIK4 # Zależna od wapnia/kalmoduliny kinaza serynowo-treoninowa, która działa jako pozytywny regulator apoptozy.
WSPÓŁCZYNNIK: Magnez.
ROZMIAR: 370 aminokwasów; 42898 Da
PODZIAŁ: Homodimer. Homodimeryzacja jest wymagana do funkcji apoptotycznej i jest hamowana przez autofosforylację na Ser-318.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Cytoplazma.
SPECYFICZNOŚĆ TKANKI: Wszechobecna ekspresja we wszystkich badanych typach tkanek. Wysoki poziom w sercu, płucach i mięśniach szkieletowych.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: Q9UIK4 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Rodzina kinaz białkowych CAMK Ser/Thr. Podrodzina kinaz DAP & Zawiera 1 domenę kinazy białkowej.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of ZIPtide (Catalog # 12-545)
Właściwości fizyczne
70,6 kDa
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Komentarz do analizy
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2