Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Usually ships within 10 - 12 weeks | 271,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.74
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 7 days at 30-35°C)
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
NaCl, 9 g
packaging
pack of 10 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Roztwór NaCl (phys.) jest izotonicznym buforem utrzymującym równowagę osmotyczną w zawiesinie testowej. Unikalna formuła działa jako ogólny rozcieńczalnik, który utrzymuje żywotność mikroorganizmów testowych obecnych w próbce.
Roztwór nie promuje wzrostu mikroorganizmów z powodu braku składników odżywczych.
Roztwór nie promuje wzrostu mikroorganizmów z powodu braku składników odżywczych.
Application
Roztwór NaCl (phys.) jest stosowany jako izotoniczny rozcieńczalnik w różnych dziedzinach. Jest również zalecany do przygotowywania zawiesin testowych mikroorganizmów.
Features and Benefits
- Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymogami farmakopei.
- Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
- Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, zwiększając tym samym dokładność i znacznie zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & Conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór NaCl (fizyczny)
wgk
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?