Dokumenty
14-630-M
Sigma-Aldrich
KDR Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human KDR amino acids 790-end,
for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 67.9 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... KDR(3791)
Opis ogólny
Product Source: N-terminal His6-tagged, recombinant, human KDR amino acids 790-end
human KDR expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: KDR
Target Sub-Family: TK
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of myelin basic protein (MBP)
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany