Przejdź do
14-624-M
Białko MST1, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human MST1, for use in Kinase Assays.
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 57 kDa
2400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 57 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... STK4(6789)
General description
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, pełnej długości, ludzki MST1
Źródło produktu: bakulowirus w komórkach owadów Sf21
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: MST1
Target Sub-Family: STE
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM Axltide (KKSRGDYMTMQIG)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-524-M14-548-M14-551-M
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 57 kDa
mol wt
Mw 57.2 kDa
mol wt
Mw 94 kDa
mol wt
Mw 50.2 kDa
UniProt accession no.
Q13043
UniProt accession no.
Q13188
UniProt accession no.
O75582
UniProt accession no.
P07333
Gene Information
human ... STK4(6789)
Gene Information
-
Gene Information
human ... RPS6KA5(9252)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c