Merck
14-614-M
Białko ALK4, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human ALK4 amino acids 150-end. For use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 63.8 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 63.8 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... ACVR1B(91)
General description
N-końcowe, znakowane GST, rekombinowane, ludzkie aminokwasy ALK4 150-end.
Źródło produktu: Ludzki ALK4 wyrażany przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: ALK4
Target Sub-Family: TKL
Physical form
Glutathione-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of casein.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)