Przejdź do zawartości
1.46099
King′s B Medium (Slant)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO 16266
16266
feature
ready-to-use
pH
7.2 ( in H2O)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
suitability
Pseudomonas spp.
Application
Confirmation of Pseudomonas aeruginosa
Packaging
Packaging: 6 ml in 17 ml tube with red cap (20 tubes per box)
Preparation Note
Store at +2°C to +25°C.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)