Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2470,00 zł |
250 μg | Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 17 550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
2470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
protein target PTPMEG-2
purified by
(Glutathione-agarose)
suitability
suitable for phosphatase test
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PTPN9(5780)
General description
62,5 kDa
FUNKCJA: SwissProt: P43378 # Fosfataza białkowo-tyrozynowa, która może uczestniczyć w przenoszeniu hydrofobowych ligandów lub w funkcjach aparatu Golgiego.
ROZMIAR: 593 aminokwasy; 68020 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Cytoplazma (prawdopodobna).
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P43378 ## Należy do rodziny fosfataz białkowo-tyrozynowych. Zawiera 1 domenę CRAL-TRIO. Zawiera 1 domenę fosfatazy białkowo-tyrozynowej.
ROZMIAR: 593 aminokwasy; 68020 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Cytoplazma (prawdopodobna).
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P43378 ## Należy do rodziny fosfataz białkowo-tyrozynowych. Zawiera 1 domenę CRAL-TRIO. Zawiera 1 domenę fosfatazy białkowo-tyrozynowej.
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-592M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Dostępny również w rozmiarze 10 μg (nr kat. 14-592) i luzem (nr kat. 14-592-K).
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Routinely evaluated by dephosphorylation of 100μM DiFMUP
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?