Merck
14-578-M
Białko NEK6, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human NEK6, amino acids 2 -end, for use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 40.5 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 40.5 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... NEK6(10783)
General description
NN-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, ludzki NEK6, aminokwasy 2 - końcowe
Źródło produktu: ekspresja w komórkach owadów Sf21
Application
Aktywny, N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, ludzki NEK6, aminokwasy 2 - końcowe, do stosowania w testach kinazowych.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: NEK6
Target Sub-Family: Misc
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-578M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of FLAKSFGSPNRAYKK
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c