Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 117.2 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 117.2 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PTK2B(2185)
General description
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, pełnej długości, ludzki Pyk2.
Źródło produktu: wyrażane przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Pyk2
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-567M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany