Merck
14-509-M
Białko kinazy Rsk1/MAPKAP 1a, aktywne, ludzkie, 10 µg
Active, N-terminal His6 tagged recombinant full-length human RSK1, for use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 84 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
General description
N-końcowy znakowany His6 rekombinowany ludzki RSK1 pełnej długości
Źródło produktu: ekspresja w komórkach Sf21
Application
Aktywny, znakowany N-końcowym His6 rekombinowany ludzki RSK1 pełnej długości, do stosowania w testach kinazowych.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Rsk1
Target Sub-Family: AGC
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-509M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of MAPKAP Kinase 2 Substrate Peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c