Merck
14-505-M
Rekombinowane ludzkie białko PKC iota, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant full-length human PKC iota. For use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 68.6 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 68.6 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PRKCI(5584)
General description
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany ludzki PKC iota pełnej długości
Do użycia wymagany jest aktywator lipidów PKC (nr katalogowy 20-133).
Źródło produktu: Ludzka PKC iota wyrażana w komórkach Sf21
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PKCι
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-505M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)