Przejdź do zawartości
14-502-M
Białko Akt3/PKBγ (S472D), aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant human Akt3/PKBγ, amino acids 117-end, containing a S472D mutation. For use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 43 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 43 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... AKT3(10000)
General description
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany ludzki Akt3/PKBγ, aminokwasy 117-końcowe, zawierający mutację S472D.
Źródło produktu: Ludzki Akt3/PKBγ wyrażony w komórkach Sf21
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Akt3/PKBγ
Target Sub-Family: AGC
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-502M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Crosstide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)