Przejdź do
14-500-M
Białko Flt-3, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant human Flt3, amino acids 564 -end. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2320,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 77.4 kDa
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 77.4 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... FLT3(2322)
General description
N-końcowy znakowany GST, rekombinowany ludzki Flt3, aminokwasy 564 - koniec
Źródło produktu: ekspresja w komórkach Sf21
Application
Aktywny, N-końcowy znakowany GST, rekombinowany ludzki Flt3, aminokwasy 564-końcowe, do stosowania w testach kinazowych.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Flt3
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg (2x125 μg) - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-500M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Physical form
Glutathione Sepharose™
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Abltide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)