Merck
14-496-M
Białko PKCβII, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human PKCβII. For use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 78.2 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 78.2 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany aminokwas 2-końcowy ludzkiej PKCβII
Do użycia wymagany jest aktywator lipidów PKC (nr katalogowy 20-133).
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PKCβII
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-496M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Histone H1
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c