Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.27
eCl@ss:
32160405
Assay:
≥70%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
protein target IKKβ
assay
≥70%
specific activity
58 pmol/min-μg
concentration
0.1 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... IKBKB(3551)
General description
105 kDa
FUNKCJA: SwissProt: O14920 # Fosforyluje inhibitory NF-kappa-B, prowadząc w ten sposób do dysocjacji kompleksu inhibitor/NF-kappa-B i ostatecznie degradacji inhibitora. Fosforyluje również NCOA3 (przez podobieństwo).
ROZMIAR: 756 aminokwasów; 86564 Da
PODZIAŁ: Preferencyjnie występuje jako heterodimer z IKK-alfa, ale także jako homodimer. Bezpośrednio oddziałuje z IKK-gamma/NEMO i TRPC4AP. Trójstronny kompleks może również wiązać się z MEKK1, MAP3K14/NIK, IKAP i kompleksem IKB-alfa-p65-p50. Fosforylowany IKB-alfa jest dalej uwalniany z kompleksu. Występuje w kompleksie złożonym z NCOA2, NCOA3, IKKA, IKBKG i CREBBP. Oddziałuje z SQSTM1 poprzez PRKCZ lub PRKCI. Tworzy kompleks indukowany NGF z IKBKB, PRKCI i TRAF6. Może oddziaływać z MAVS/IPS1. Współdziała z NALP2. Współdziała z Yersinia yopJ.
LOKALIZACJA KOMÓRKOWA: Cytoplazma.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Wysoka ekspresja w sercu, łożysku, mięśniach szkieletowych, nerkach, trzustce, śledzionie, grasicy, prostacie, jądrach i krwi obwodowej.
PTM: Po stymulacji cytokinami fosforylowany na Ser-177 i Ser-181 przez MEKK1 i/lub MAP3K14/NIK; co zwiększa aktywność. Po aktywacji ulega autofosforylacji na C-końcowym klastrze serynowym, co zmniejsza aktywność i zapobiega przedłużonej aktywacji odpowiedzi zapalnej. & Yersinia yopJ może acetylować reszty Ser/Thr, zapobiegając fosforylacji i aktywacji, co blokuje szlak sygnałowy I-kappa-B.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: O14920 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Rodzina kinaz białkowych Ser/Thr. Podrodzina kinazy IkappaB. & Zawiera 1 domenę kinazy białkowej.
ROZMIAR: 756 aminokwasów; 86564 Da
PODZIAŁ: Preferencyjnie występuje jako heterodimer z IKK-alfa, ale także jako homodimer. Bezpośrednio oddziałuje z IKK-gamma/NEMO i TRPC4AP. Trójstronny kompleks może również wiązać się z MEKK1, MAP3K14/NIK, IKAP i kompleksem IKB-alfa-p65-p50. Fosforylowany IKB-alfa jest dalej uwalniany z kompleksu. Występuje w kompleksie złożonym z NCOA2, NCOA3, IKKA, IKBKG i CREBBP. Oddziałuje z SQSTM1 poprzez PRKCZ lub PRKCI. Tworzy kompleks indukowany NGF z IKBKB, PRKCI i TRAF6. Może oddziaływać z MAVS/IPS1. Współdziała z NALP2. Współdziała z Yersinia yopJ.
LOKALIZACJA KOMÓRKOWA: Cytoplazma.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Wysoka ekspresja w sercu, łożysku, mięśniach szkieletowych, nerkach, trzustce, śledzionie, grasicy, prostacie, jądrach i krwi obwodowej.
PTM: Po stymulacji cytokinami fosforylowany na Ser-177 i Ser-181 przez MEKK1 i/lub MAP3K14/NIK; co zwiększa aktywność. Po aktywacji ulega autofosforylacji na C-końcowym klastrze serynowym, co zmniejsza aktywność i zapobiega przedłużonej aktywacji odpowiedzi zapalnej. & Yersinia yopJ może acetylować reszty Ser/Thr, zapobiegając fosforylacji i aktywacji, co blokuje szlak sygnałowy I-kappa-B.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: O14920 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Rodzina kinaz białkowych Ser/Thr. Podrodzina kinazy IkappaB. & Zawiera 1 domenę kinazy białkowej.
Physical form
50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,1 mM EDTA, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, 25% glicerolu
Preparation Note
Stabilność > 6 miesięcy w temperaturze -80°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Ocena za pomocą testu kinazy: 10 µl różnych ilości IKKβ mieszano z 5 µl 1 mg/ml syntetycznego substratu peptydowego IKKtide i 5 µl wody destylowanej. Reakcję inicjowano przez dodanie 5 µl 250 µM [33P]-ATP i inkubację przez 15 minut w temperaturze 30°C, a następnie plamienie reakcji na papierze fosfocelulozowym, utrwalanie w 1% kwasie fosforowym i oznaczanie za pomocą licznika scyntylacyjnego.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c